Learn More
2-Bromoisobutirato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ethyl 2-bromoisobutyrate is used as an Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator that will generate a polymer with an ethyl end group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-bromoisobutirato de etilo se utiliza como un iniciador de polimerización radicalaria por transferencia atómica (ATRP, por sus siglas en inglés) que generará un polímero con un grupo terminal etilo.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, bases y agentes reductores.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-bromoisobutyrate |
| Densidad | 1.329 |
| Punto de ebullición | 162°C to 164°C |
| Temperatura de inflamación | 57°C (135°F) |
| Índice de refracción | 1.444 |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN2924 |
| Beilstein | 1098947 |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.06 |
| Mostrar más |