Learn More
2-Bromoisobutirato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409827 50 g 50 g
11419827 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22785.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 600-00-0 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Ethyl 2-bromoisobutyrate is used as an Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator that will generate a polymer with an ethyl end group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromoisobutirato de etilo se utiliza como un iniciador de polimerización radicalaria por transferencia atómica (ATRP, por sus siglas en inglés) que generará un polímero con un grupo terminal etilo.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, bases y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 600-00-0
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.06
Número MDL MFCD00000123
Clave InChI IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-bromoisobutyrate, ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, ethyl alpha-bromoisobutyrate, ethyl .alpha.-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-2-methylpropanoic acid, ethyl ester, ethyl-2-bromoisobutyrate, propanoic acid, bromo-2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, propionic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 11745
Nombre IUPAC etil 2-bromo-2-metilpropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromoisobutyrate
Densidad 1.329
Punto de ebullición 162°C to 164°C
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Índice de refracción 1.444
Cantidad 50 g
Número UN UN2924
Beilstein 1098947
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-bromoisobutyrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 2-bromoisobutyrate