Learn More
2-Bromobutirato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Bromobutyrate |
| CAS | 533-68-6 |
| Fórmula molecular | C6H11BrO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Bromobutanoic Acid Ethyl Ester, 2-Bromobutyric Acid Ethyl Ester, alpha-Bromobutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Bromobutanoate, Ethyl alpha-Bromobutyrate, NSC 8855 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-3-5(7)6(8)9-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(Br)CC |
| Nombre IUPAC | 2-bromobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 195.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9942 |