Learn More
Etil 2-bromobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10761341 25 g Frasco de vidrio 25 g
10321574 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10761341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308530250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6091-64-1
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00015443
Clave InChI BIHHBTVQFPVSTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ethyl-2-bromobenzoate, ethyl2-bromobenzoate, ethyl bromobenzoate, ethyl o-bromobenzoate, pubchem3937, brombenzoesaureathylester, acmc-209mn8, ksc493o4r
PubChem CID 80186
Nombre IUPAC etil 2-bromobenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromobenzoate
Color Amarillo
Densidad 1.4400g/mL
Punto de ebullición 117°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CO2C2H5
Índice de refracción 1.5430 to 1.545
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido