Learn More
2-Bromobenzoato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444554 250 g 250 g
11424554 10 g 10 g
11434554 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444554 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13166.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6091-64-1 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6091-64-1
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD00015443
Clave InChI BIHHBTVQFPVSTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ethyl-2-bromobenzoate, ethyl2-bromobenzoate, ethyl bromobenzoate, ethyl o-bromobenzoate, pubchem3937, brombenzoesaureathylester, acmc-209mn8, ksc493o4r
PubChem CID 80186
Nombre IUPAC etil 2-bromobenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromobenzoate
Densidad 1.44
Punto de ebullición 255°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 250 g
Beilstein 2207360
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza ≥98%