Learn More
2-Bromo-4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434766 1 g 1 g
15444766 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59076.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 238749-50-3 | Molecular Formula: C9H8BrNO2S | Molecular Weight: 274.132 g/mol
Ethyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate is used as an important raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carboxilato de etilo se utiliza de importante materia prima en síntesis orgánica.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 238749-50-3
Fórmula molecular C9H8BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 274.132
Número MDL MFCD15730638
Clave InChI KXGSKTSSCQBDOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-bromo-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, ethyl 2-bromothieno<3,2-b>pyrrole-5-carboxylate, 2-bromo-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4h-thieno 3.2-b pyrrole-5-carboxylate, 2-bromothieno 3,2-b-pyrrole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromothieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 13164349
Nombre IUPAC 2-bromo-4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(S2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Cantidad 1 g
Beilstein 4426004
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.13
Porcentaje de pureza 95%