Learn More
2-Bromo-4-metiltiazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498297 1 g 1 g
15408307 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51833.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se aplica en la preparación de tiazol-4- y -5-carboxilatos, en un estudio infrarrojo de sus isómeros rotacionales y en el descubrimiento de inhibidores SCD1 de tiazolilpiridinona con distribución hepática preferencial y efectos adversos reducidos basados en mecanismos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22900-83-0
Fórmula molecular C7H8BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 250.11
Número MDL MFCD03791227
Clave InChI CFBIOWPDDZPIDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, maybridge3_004543, ksc207i5t, ethyl2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethylbromomethylthiazolecarboxylate
PubChem CID 2824057
Nombre IUPAC etilo 2-bromo-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.12
Porcentaje de pureza 97%