Learn More
2-Bromo-4,4,4-trifluorobutirato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465317 250 mg 250 miligramos
15455317 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32572.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 367-33-9 | C6H8BrF3O2 | 249.027 g/mol
Ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-4,4,4-trifluorobutirato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-33-9
Fórmula molecular C6H8BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 249.027
Número MDL MFCD10687235
Clave InChI POVYUFTVLGOXEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluoro-butanoate, butanoic acid,2-bromo-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
PubChem CID 45594306
Nombre IUPAC 2-bromo-4,4,4-trifluorobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(CC(F)(F)F)Br
Spécification
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate
Punto de ebullición 67°C (18 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.03
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.