Learn More
2-Bromo-4,4,4-trifluorobutirato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-bromo-4,4,4-trifluorobutirato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate |
| Punto de ebullición | 67°C (18 mmHg) |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN3265 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.03 |
| Porcentaje de pureza | 97% |