Learn More
Etilo 2-bromo-3-metilbutirato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11934941 50 g Frasco de vidrio 50 g
10065780 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11934941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 409790500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 609-12-1 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-12-1
Fórmula molecular C7H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 209.08
Clave InChI WNFUWONOILPKNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-bromoisovalerate, 2-bromoisovaleric acid ethyl ester, butyric acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-methyl-butanoate, .alpha.-bromoisovaleric acid ethyl ester, ethyl, a-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo isovalerate
PubChem CID 79068
Nombre IUPAC etilo 2-bromo-3-metilbutanoato
SMILES CCOC(=O)C(C(C)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate
Color Gris
Punto de ebullición 77.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCHBrCOOC2H5
Índice de refracción 1.4485 to 1.4505
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.08
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo, cristales o copos