Learn More
2-[Bis(2,2,2-trifluoroetil)fosfono] propionato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-[Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphono] Propionate |
| CAS | 107905-52-2 |
| Fórmula molecular | C9 H13 F6 O5 P |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13F6O5P/c1-3-18-7(16)6(2)21(17,19-4-8(10,11)12)20-5-9(13,14)15/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-[bis(2,2,2-trifluoroetoxi)fosforil]propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 346.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.0405 |