Learn More
2-bencilacetoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Benzylacetoacetate |
| CAS | 620-79-1 |
| Fórmula molecular | C13 H16 O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O3/c1-3-16-13(15)12(10(2)14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-bencil-3-oxobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1099 |