Learn More
(2-azidoetoxi-d4)acetoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (2-Azidoethoxy-d4)acetoacetate |
| CAS | 1189691-91-5 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H9 N3 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13N3O4/c1-3-14-8(13)7(6(2)12)15-5-4-10-11-9/h7H,3-5H2,1-2H3/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(OC(C(=O)C)C(=O)OCC)C([2H])([2H])N=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 2-(2-azido-1,1,2,2-tetradeuterioetoxi)-3-oxobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 219.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1157 |