Learn More
Etil(2-Azidoetoxi)acetoacetato, TRC
Código de producto. 30388427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388427 500 mg 500 miligramos
30378496 100 mg -
30382155 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE899555500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88150-45-2
Fórmula molecular C8 H13 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 215.21
Sinónimo Butanoic acid, 4-(2-azidoethoxy)-3-oxo-, ethyl ester, 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoic acid ethyl ester
Nombre IUPAC Etil 4-(2-azidoetoxi)-3-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)COCCN=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N3O4/c1-2-15-8(13)5-7(12)6-14-4-3-10-11-9/h2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0906