Learn More
2-azidoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Azidoacetate |
| CAS | 637-81-0 |
| Fórmula molecular | C4H7N3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | etilo 2-azidoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 129.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0538 |