Learn More
2-aminotiofeno-3-carboxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30373418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373418 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30373418 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8993251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Aminothiophene-3-carboxylate
CAS 31891-06-2
Fórmula molecular C7 H9 N O2 S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)5-3-4-11-6(5)8/h3-4H,2,8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccsc1N
Nombre IUPAC 2-aminotiofeno-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 171.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0354