Learn More
2-Aminotiofeno-3-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438128 100 g 100 g
15428128 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61559.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31891-06-2 | C7H9NO2S | 171.214 g/mol
Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-aminotiofeno-3-carboxilato de etilo se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31891-06-2
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.214
Número MDL MFCD01566303
Clave InChI MKJQYFVTEPGXIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-aminothiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonylthiophene, ethyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-aminothiophene-3-carboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, pubchem22914, acmc-209hpg, ethyl 2-amino-3-thenoate
PubChem CID 1988156
Nombre IUPAC 2-aminotiofeno-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido