Learn More
2-Aminotiazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454397 1 g 1 g
15464397 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31769.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32955-21-8 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32955-21-8
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 172.202
Número MDL MFCD00602139
Clave InChI VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-thiazole-5-carboxylate, 2-amino-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminothiazole-5-carboxylate, 2-amino-thiazole-5-carboxylate ethyl ester, 2-aminothiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-amino thiazole-5-carboxylate, zlchem 456
PubChem CID 314628
Nombre IUPAC 2-amino-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(S1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
Punto de fusión 158°C to 160°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.21
Porcentaje de pureza 97%