Learn More
2-Aminotiazol-4-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463967 10 g 10 g
15453967 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30634.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5398-36-7 | Molecular Formula: C6H8N2O2S | Molecular Weight: 172.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5398-36-7
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 172.202
Número MDL MFCD00619079
Clave InChI XHFUVBWCMLLKOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolecarboxylate, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazoleformate, 2-amino-4-ethoxycarbonylthiazole, 2-aminothiazole-4-ethyl formate, 2-aminothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate, ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 73216
Nombre IUPAC 2-amino-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
Punto de fusión 175°C to 178°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.21
Porcentaje de pureza 98%