Learn More
2-Aminotiazol-4-acetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15420928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420928 250 mg 250 miligramos
15400928 1 g 1 g
15410928 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54717.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53266-94-7
Fórmula molecular C7H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Número MDL MFCD00005330
Clave InChI SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
PubChem CID 104454
Nombre IUPAC 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-aminothiazole-4-acetate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 97%