Learn More
2-Aminopiridina-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497788 25 g 25 g
15487788 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61280.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13362-30-6 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Ethyl 2-aminopyridine-4-carboxylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-aminopiridina-4-carboxilato de etilo es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13362-30-6
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD03791260
Clave InChI XVBZFXZNJAFCHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-aminoisonicotinate, 2-amino-isonicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-pyridinecarboxylate, 2-aminoisonicotinic acid ethyl ester, 2-amino-4-ethoxycarbonyl pyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-aminopyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, pubchem16599, acmc-209bt6
PubChem CID 7015521
Nombre IUPAC 2-aminopiridina-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Color Blanco
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo