Learn More
2-aminoindol-3-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Aminoindole-3-carboxylate |
| CAS | 6433-72-3 |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-3-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, Indole-3-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester (7CI,8CI), 2-Amino-1H-indole-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-Amino-3-carbethoxyindole, Ethyl 2-aminoindole-3-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-15-11(14)9-7-5-3-4-6-8(7)13-10(9)12/h3-6,13H,2,12H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(N)[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1H-indol-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 204.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0899 |