Learn More
2-Amino-6-metil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3-carboxilato de etilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438625 1 g 1 g
15448625 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33760.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76981-71-0
Fórmula molecular C12H17NO2S
Peso molecular (g/mol) 239.333
Número MDL MFCD00638882
Clave InChI WSOISFMHBFFWRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-2-amino-6-methylbenzo b thiophene-3-carboxylate, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-2-amino-6-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methylbenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methylbenzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, benzo b thiophene-3-carboxylicacid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxylate
PubChem CID 2788860
Nombre IUPAC 2-amino-6-metil-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCC(C2)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 110°C to 112°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.34
Porcentaje de pureza 96%