Learn More
2-Amino-6-Boc-4,7-dihidrotieno[2,3-c]piridina-3(5H)-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438865 5 g 5 g
15405205 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34279.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193537-14-3
Fórmula molecular C15H22N2O4S
Peso molecular (g/mol) 326.411
Número MDL MFCD05664039
Clave InChI XSXVOVXVHBSSSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-boc-2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,5-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 7h-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 5h-dicarboxylate, 2-amino-6-boc-4,5,6,7-tetrahydro-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert-butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, n-boc protected
PubChem CID 2794740
Nombre IUPAC 6-O-terc-butil 3-O-etil 2-amino-5,7-dihidro-4H-tieno[2,3-c]piridina-3,6-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCN(C2)C(=O)OC(C)(C)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-6-Boc-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3(5H)-carboxylate
Punto de fusión 151°C to 153°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.42
Porcentaje de pureza 97%