Learn More
2-Amino-5-feniltiofeno-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496687 1 g 1 g
15406697 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33823.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4815-34-3 | C13H13NO2S | 247.312 g/mol
Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-5-feniltiofeno-3-carboxilato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4815-34-3
Fórmula molecular C13H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 247.312
Número MDL MFCD01829801
Clave InChI WIVNPGXPJBBZQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, enamine_004942, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-5-phenylthiophene, ethyl 2-azanyl-5-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5-phenyl thiophene-3-carboxylic ethyl ester, 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 638860
Nombre IUPAC 2-amino-5-feniltiofeno-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC(=C1)C2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 121°C to 123°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.32
Porcentaje de pureza 97%