Learn More
2-Amino-5-metiltiofeno-3-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418338 1 g 1 g
15428338 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61766.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4815-32-1 | C8H11NO2S | 185.241 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4815-32-1
Fórmula molecular C8H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 185.241
Número MDL MFCD01922142
Clave InChI AYBUNZGJQVYGTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-5-methyl-thiophene-3-carboxylate, ksc590m8t, aronis25101, 2-amino-5-methyl-thiophene-3-carboxylicacidethylester
PubChem CID 4062885
Nombre IUPAC etil 2-amino-5-metiltiofeno-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC(=C1)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido