Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-5-metil-4-feniltiofeno-3-carboxilato de etilo, 97 %
Código de producto. 15489335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489335 5 g 5 g
15479335 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489335 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H51799.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 4815-37-6
Fórmula molecular C14H15NO2S
Peso molecular (g/mol) 261.339
Número MDL MFCD01763475
Clave InChI SXONDAWSQJWZEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-methyl-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester, maybridge1_000503, upcmld-dp080, upcmld-dp080:001, ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid,2-amino-5-methyl-4-phen, 2-amino-4-phenyl-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 693902
Nombre IUPAC etil 2-amino-5-metilo-4-feniltiofeno-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C2=CC=CC=C2)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.34
Porcentaje de pureza 97%