Learn More
2-Amino-5-yodobenzoato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471050 25 g 25 g
11481050 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25484.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 268568-11-2 | C9H10INO2 | 291.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 268568-11-2
Fórmula molecular C9H10INO2
Peso molecular (g/mol) 291.09
Número MDL MFCD04038940
Clave InChI FPCLHSGOJPEKKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl2-amino-5-iodobenzoate, 2-amino-5-iodobenzoic acid ethyl ester, 2-amino-5-iodo-benzoic acid ethyl ester, acmc-1cksm, ethyl 2-amino-5-iodo-benzoate, ethyl 5-iodoanthranilate
PubChem CID 12012179
Nombre IUPAC 2-amino-5-yodobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)C=CC(I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-5-iodobenzoate
Punto de fusión 69°C to 71°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.09
Porcentaje de pureza ≥98%