Learn More
2-Amino-5,6-dihidro-4H-ciclopenta[b]tiofeno-3-carboxilato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488355 5 g 5 g
15498355 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33196.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4815-29-6 | C10H13NO2S | 211.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4815-29-6
Fórmula molecular C10H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 211.28
Número MDL MFCD00102063
Clave InChI BOJXCJDYZJSPMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-aminocyclopenta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b-thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-5,6-dihydro-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, enamine_004067, ethyl 2-aminocyclopentathiophene-3-carboxylate
PubChem CID 264105
Nombre IUPAC 2-amino-5,6-dihidro-4H-ciclopenta[b]tiofeno-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)SC2=C1CCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 95°C to 96°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.28
Porcentaje de pureza 96%