Learn More
2-Amino-5,6,7,8-tetrahidro-4H-ciclohepta[b]tiofeno-3-carboxilato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458785 5 g 5 g
15448785 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34116.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 40106-13-6 | C12H17NO2S | 239.333 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40106-13-6
Fórmula molecular C12H17NO2S
Peso molecular (g/mol) 239.333
Número MDL MFCD00216932
Clave InChI XTUHIGALMIGZST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h,8h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta-b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7,8-pentahydrocyclohepta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclohepta b thiophene-3-carboxylate, aronis24232, ethyl 2-aminocycloheptathiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxy-carbonyl-4,5-pentamethylenethiophene
PubChem CID 292644
Nombre IUPAC 2-amino-5,6,7,8-tetrahidro-4H-ciclohepta[b]tiofeno-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCCC2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 87°C to 88°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.33
Porcentaje de pureza 96%