Learn More
2-Amino-4-tiazolacetato de etilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Amino-4-thiazoleacetate |
| CAS | 53266-94-7 |
| Fórmula molecular | C7H10N2O2S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester, (2-Amino-4-thiazolyl)acetic Acid Ethyl ester, (2-Amino-thiazole-4-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-Amino-4-(carbethoxymethyl)thiazole, 2-Amino-4-(ethoxycarbonylmethyl)-1,3-thiazole, 2-Amino-4-[(ethoxycarbonyl)methyl]thiazole, 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-2-11-6(10)3-5-4-12-7(8)9-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9) |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1csc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0463 |