Learn More
2-Amino-4-tiazolacetato de etilo, TRC
Código de producto. 30377962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377962 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30377962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8993301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Amino-4-thiazoleacetate
CAS 53266-94-7
Fórmula molecular C7H10N2O2S
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester, (2-Amino-4-thiazolyl)acetic Acid Ethyl ester, (2-Amino-thiazole-4-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-Amino-4-(carbethoxymethyl)thiazole, 2-Amino-4-(ethoxycarbonylmethyl)-1,3-thiazole, 2-Amino-4-[(ethoxycarbonyl)methyl]thiazole, 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-2-11-6(10)3-5-4-12-7(8)9-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
SMILES CCOC(=O)Cc1csc(N)n1
Nombre IUPAC 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 186.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0463