Learn More
Etilo 2-amino-4-tiazolacetato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10303292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10303292 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10303292 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205300050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 53266-94-7
Fórmula molecular C7H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Número MDL MFCD00005330
Clave InChI SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
PubChem CID 104454
Nombre IUPAC 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate
Punto de fusión 91.0°C to 95.0°C
Color Amarillo a beige
Temperatura de inflamación 185°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 27,336
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino