Learn More
2-Amino-4-feniltiofeno-3-carboxilato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424527 1 g 1 g
15417925 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31867.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4815-36-5 | C13H13NO2S | 247.312 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4815-36-5
Fórmula molecular C13H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 247.312
Número MDL MFCD00126391
Clave InChI WYTHTMKMOSPACP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-4-phenyl-, ethyl ester, amino-2 ethoxycarbonyl-3 phenyl-4 thiophene french, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-phenyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, cbmicro_024541, enamine_004212
PubChem CID 73242
Nombre IUPAC 2-amino-4-feniltiofeno-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 90°C to 94°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.32
Porcentaje de pureza 96%