Learn More
2-Amino-4-(p-tolil)tiofeno-3-carboxilato de etilo, 97 +%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457855 1 g 1 g
15467855 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457855 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31633.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15854-08-7
Fórmula molecular C14H15NO2S
Peso molecular (g/mol) 261.339
Número MDL MFCD01827729
Clave InChI GOQSMGNEJVWZIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-p-tolyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methylphenyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-p-tolythiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-4-methylphenyl thiophene, 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methylphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 705801
Nombre IUPAC 2-amino-4-(4-metilfenil)tiofeno-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-(p-tolyl)thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 105°C to 107°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.35
Porcentaje de pureza ≥97%