Learn More
Etil 2-amino-4-metiltiofeno-3-carboxilato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429712 25 g 25 g
11409712 1 g 1 g
11419712 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429712 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10790.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 43088-42-2 | C8H11NO2S | 185.241 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43088-42-2
Fórmula molecular C8H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 185.241
Número MDL MFCD00051669
Clave InChI ILYCZKOBLRJJSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxylate, acmc-20a9ux, maybridge1_003755, 2-amino-4-methyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl 2-amino4-methylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-methylthiophene
PubChem CID 521132
Nombre IUPAC etilo 2-amino-4-metiltiofeno-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 79°C to 83°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1366073
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.25
Porcentaje de pureza ≥98%