Learn More
Etil 2-amino-4-metiltiazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432928 5 g 5 g
11442928 25 g 25 g
11458716 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16896.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7210-76-6 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7210-76-6
Fórmula molecular C7H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Número MDL MFCD00123414
Clave InChI WZHUPCREDVWLKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 343747
Nombre IUPAC etil 2-amino-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=C(N)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Punto de fusión 172°C to 176°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Sinónimo ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-methyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-thiazole-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-5-ethoxycarbonyl thiazole, 2-amino-4-methyl-5-ethoxycarbonyl-thiazole, ethyl 2-amino-4-methyl-5-thiazolecarboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.22
Porcentaje de pureza 97%