Learn More
Etilo 2-amino-4-hidroxipirimidina-5-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11306946 1 g 1 g
11316946 5 g 5 g
11326946 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11306946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06654.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15400-53-0 | C7H9N3O3 | 183.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15400-53-0
Fórmula molecular C7H9N3O3
Peso molecular (g/mol) 183.167
Número MDL MFCD00039708
Clave InChI HRRHGLKNOJHIGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-carboethoxy-4-hydroxypyrimidine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-1,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-hydroxy-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-oxo-3h-pyrimidine-5-carboxylate, 1rry, acmc-209xd5
PubChem CID 84894
ChEBI CHEBI:39721
Nombre IUPAC etilo 2-amino-6-oxo-1H-pirimidina-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(NC1=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Punto de fusión ∽300°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 165835
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.17
Porcentaje de pureza 95%