Learn More
2-Amino-4-(5-metil-2-tienil)tiofeno-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414136 1 g 1 g
15424136 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58311.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 379247-26-4
Fórmula molecular C12H13NO2S2
Peso molecular (g/mol) 267.361
Número MDL MFCD03028437
Clave InChI OCXFDSDTIGSDOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5'-amino-5-methyl-2,3'-bithiophene-4'-carboxylate, ethyl 2-amino-4-5-methylthiophen-2-yl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-5-methyl 2-thienyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-5-methyl-2-thienyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-azanyl-4-5-methylthiophen-2-yl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-5-methyl-2-thienyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-5-methyl-2-thiophenyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 711175
Nombre IUPAC 2-amino-4-(5-metiltiofen-2-il)tiofeno-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(S2)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-(5-methyl-2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.36
Porcentaje de pureza 97%