Learn More
Etil 2-amino-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3-carboxilato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10343482 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10343482 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10343482 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 251280100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4506-71-2
Clave InChI CDYVTVLXEWMCHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78262
Nombre IUPAC etil 2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCC2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 113.0°C to 117.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H15NO2S
Cantidad 10 g
Sinónimo ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-, ethyl ester, ethyl2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, methylaminotetrahydrobenzothiophenecarboxylate, 2-amino-3-carbethoxy-4,5-tetramethylenethiophene, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxylate, ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol) 225.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación