Learn More
2-Amino-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498815 1 g 1 g
15408825 5 g 5 g
15418825 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34197.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4506-71-2
Fórmula molecular C11H15NO2S
Peso molecular (g/mol) 225.306
Número MDL MFCD00005862
Clave InChI CDYVTVLXEWMCHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78262
Nombre IUPAC etil 2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCC2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-, ethyl ester, ethyl2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, methylaminotetrahydrobenzothiophenecarboxylate, 2-amino-3-carbethoxy-4,5-tetramethylenethiophene, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxylate, ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.31
Porcentaje de pureza 98%