Learn More
2-Amino-4-(4-piridil)tiofeno-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413956 1 g 1 g
15423956 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58069.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 117516-88-8 | Molecular Formula: C12H12N2O2S | Molecular Weight: 248.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117516-88-8
Fórmula molecular C12H12N2O2S
Peso molecular (g/mol) 248.3
Número MDL MFCD01922021
Clave InChI LKLAPQXKZAVVPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-4-4-pyridinyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-pyridin-4-yl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-pyridyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-pyridin-4-yl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-4-pyridinyl-, ethyl ester, 2-amino-4-4-pyridyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20mn8d, cbmicro_021712, ethyl 2-azanyl-4-pyridin-4-yl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-pyridin-4-yl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 874726
Nombre IUPAC 2-amino-4-piridin-4-iltiofeno-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=NC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-(4-pyridyl)thiophene-3-carboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.29
Porcentaje de pureza 97%