Learn More
2-Amino-4-(4-metoxifenilo)tiofeno-3-carboxilato de etilo, 96 %
Código de producto. 15468185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468185 10 g 10 g
15458185 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468185 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32736.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15854-11-2
Fórmula molecular C14H15NO3S
Peso molecular (g/mol) 277.338
Número MDL MFCD01917484
Clave InChI ZUOUKGJUHCKVDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-methoxyphenyl-,ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxy-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 727641
Nombre IUPAC etil 2-amino-4-(4-metoxifenil)tiofeno-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-(4-methoxyphenyl)thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.34
Porcentaje de pureza 96%