Learn More
2-Amino-4-(4-metoxifenilo)tiofeno-3-carboxilato de etilo, 96 %
Product Code. 15458185
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Unit Size:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15458185 1 g 1 g
15468185 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15458185 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32736.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15854-11-2
Fórmula molecular C14H15NO3S
Peso molecular (g/mol) 277.338
Número MDL MFCD01917484
Clave InChI ZUOUKGJUHCKVDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-methoxyphenyl-,ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxy-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 727641
Nombre IUPAC etil 2-amino-4-(4-metoxifenil)tiofeno-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)OC)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-(4-methoxyphenyl)thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.34
Porcentaje de pureza 96%