Learn More
2-Amino-4-(4-fluorofenil)tiofeno-3-carboxilato de etilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418555 1 g 1 g
15428555 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33631.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35978-33-7
Fórmula molecular C13H12FNO2S
Peso molecular (g/mol) 265.302
Número MDL MFCD00239291
Clave InChI CJMZLCRLBNZJQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-4-4-fluorophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-fluoro-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-4-fluorophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl2-amino-4-4-fluorophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-fluophenyl thiophene-3-carboxylate, maybridge1_000485, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-fluorophenyl-, ethyl ester
PubChem CID 613091
Nombre IUPAC 2-amino-4-(4-fluorofenil)tiofeno-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 87°C to 94°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.3
Porcentaje de pureza 96%