Learn More
2-Amino-4-(4-clorofenil)tiofeno-3-carboxilato de etilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498925 10 g 10 g
15488925 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34427.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en el diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevas fluoropirimidinas condensadas como agentes antihiperlipidémicos y en la síntesis de 2-clorometilo-5-(4-clorofenil)-tieno-[2,3-d]pirimidina-4(3H)-ona. Se hizo borbotear un flujo de gas de cloruro de hidrógeno seco en una solución helada de 2-amino-4-(4-clorofenil)tiofeno-3-carboxilato de etilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65234-09-5
Fórmula molecular C13H12ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 281.75
Número MDL MFCD01038372
Clave InChI YHJWJJKFFNCDCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylicacidethylester, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, us8889672, apogee a, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate #, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-thiophene-3-carboxylate, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-chlorophenyl-,ethyl ester
PubChem CID 616598
Nombre IUPAC etil 2-amino-4-(4-clorofenil)tiofeno-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-(4-chlorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.76
Porcentaje de pureza 96%