Learn More
2-Amino-4-(2-tienil)tiofeno-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494516 5 g 5 g
15484516 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58777.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 243669-48-9
Fórmula molecular C11H11NO2S2
Peso molecular (g/mol) 253.33
Número MDL MFCD00115120
Clave InChI AKFDBWIUWIWHRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-4-2-thienyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 5'-amino-2,3'-bithiophene-4'-carboxylate, ethyl 2-amino-4-thiophen-2-yl thiophene-3-carboxylate, 5'-amino-2,3' bithiophenyl-4'-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5'-amino 2,3'-bithiophene-4'-carboxylate, ethyl 2-azanyl-4-thiophen-2-yl-thiophene-3-carboxylate, 2,3'-bithiophene-4'-carboxylicacid, 5'-amino-, ethyl ester, 2-amino-4-thiophen-2-yl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, maybridge1_003774
PubChem CID 718227
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=CS1
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 85°C to 87°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC etil 5'-amino-[2,3'-bitiofeno]-4'-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.33
Porcentaje de pureza 97%