Learn More
Clorhidrato de 2-amino-3,3,3-trifluoropropionato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488395 1 g 1 g
15498395 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33319.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193140-71-5
Fórmula molecular C5H9ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 207.58
Número MDL MFCD14525479
Clave InChI MNFISCBCWBUTTQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride, 2-amino-3,3,3-trifluoro-propionic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate, ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 45790935
SMILES Cl.CCOC(=O)C(N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride
Punto de fusión ∼149°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC hidrocloruro de etil 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.58
Porcentaje de pureza 96%