Learn More
Clorhidrato de 2-amino-3,3,3-trifluoropropionato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11935411 5 g 5 g
11925411 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11935411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446640050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 193140-71-5 | C5H9ClF3NO2 | 207.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193140-71-5
Fórmula molecular C5H9ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 207.58
Número MDL MFCD14525479
Clave InChI MNFISCBCWBUTTQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride, 2-amino-3,3,3-trifluoro-propionic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate, ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 45790935
Nombre IUPAC 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoato de etilo;clorhidrato
SMILES Cl.CCOC(=O)C(N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-3, 3, 3-trifluoropropionate hydrochloride
Punto de fusión 218°C to 220°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.58
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.