Learn More
Etil 2-amino-1-ciclohexeno-1-carboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10757202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10757202 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10757202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334260010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1128-00-3 | Molecular Formula: C9H15NO2 | Molecular Weight: 169.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1128-00-3
Fórmula molecular C9H15NO2
Peso molecular (g/mol) 169.22
Número MDL MFCD01863243
Clave InChI JBZVWABPSHNPIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-amino-1-cyclohexene-1-carboxylate, ethyl 2-aminocyclohex-1-enecarboxylate, 2-amino-cyclohex-1-enecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclohex-1-ene-1-carboxylate, 2-amino-1-cyclohexenecarboxylic acid ethyl ester, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-aminocyclohex-1-enecarboxylic acid ethyl ester, 1-cyclohexene-1-carboxylicacid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-cyclohex-1-enecarboxylicacidethylester, ethyl cis-2-aminocyclohexenecarboxylate
PubChem CID 312929
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-1-cyclohexene-1-carboxylate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 70°C to 74°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2C6H8COOCH2CH3
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC etil 2-aminociclohexeno-1-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina