Learn More
2-Amino-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylate |
| CAS | 5398-36-7 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Amino-4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazole, 2-Amino-4-ethoxycarbonylthiazole, 2-Amino-4-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Aminothiazol-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylate Ethyl 2-amino-4-thiazolecarboxylate, NSC 43547, NSC 4464 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8) |
| SMILES | CCOC(=O)c1csc(N)n1 |
| Peso molecular (g/mol) | 172.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0306 |